Drukuj
ω-Bromo-4-fenyloacetofenon 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
146350250 146350050
ACRO146350250EA 574 PLN
ACRO146350250 ACRO146350050
ω-Bromo-4-fenyloacetofenon 98%
ω-Bromo-4-fenyloacetofenon
Formuła: C₁₄H₁₁BrO
Temp. Wrzenia: 354 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 123…127 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000202
Numer CAS: 135-73-9
Numer WE (dawny EINECS): 205-217-6
Jednostka: 3261
ADR: 8,II