4'-Cyclohexylacetophenone ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
B20838.06
B20838.14
B20838.22
B20838.06EA
199
PLN
B20838.06
B20838.14
B20838.22
4'-Cyclohexylacetophenone ≥99%
4'-Cyclohexylacetophenone
Purity: 99%
CAS No.: 18594-05-3
Molecular Formula: C14H18O
Formula Weight: 202.30
Melting Point: 66-70°
Boiling Point: 179-181°/14mm
MDL No.: MFCD00001453
Formuła:
C₁₄H₁₈O Temp. Wrzenia: 179…181 °C (14 mmHg) Temp. topnienia: 66…70 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001453 Numer CAS: 18594-05-3 Numer WE (dawny EINECS): 242-432-4 |