Drukuj
Chloramina T (sól sodowa) trihydrat, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Tosylchloramide sodium trihydrate, Chlorine bleaching solution, Chloramine T trihydrate, Chloramine T sodium salt trihydrate, Sodium chloro(tosyl)amide trihydrate, N-Chloro-4-toluenesulphonamide sodium salt
M-Clarity™ quality level = MQ200
402869-100G 402869-1KG
SIAL402869-100GEA 426 PLN
SIAL402869-100G SIAL402869-1KG
Chloramina T (sól sodowa) trihydrat, Sigma-Aldrich®
Chloramina T (sól sodowa) trihydrat
Formuła: CH₃C₆H₄SO₂NClNa·3H₂O
MW: 281.69 g/mol
Temp. topnienia: 167…170 °C
Gęstość: 1.43 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 192 °C (zamknięty kubek)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149066
Numer CAS: 7080-50-4
Numer WE (dawny EINECS): 204-854-7
Jednostka: 3263
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 13,02085