Drukuj
Chloramina T (sól sodowa) trihydrat, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
23270-250G 23270-50G 23270-1KG
SIAL23270-250GEA 224 PLN
SIAL23270-250G SIAL23270-50G SIAL23270-1KG
Chloramina T (sól sodowa) trihydrat, Sigma-Aldrich®
Chloramina T (sól sodowa) trihydrat
Formuła: CH₃C₆H₄SO₂NClNa·3H₂O
Temp. topnienia: 167…170 °C
Gęstość: 1,43 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149066
Numer CAS: 7080-50-4
Numer WE (dawny EINECS): 204-854-7
Jednostka: 3263
ADR: 8,III
Klasyfikacja Merck : 13,02085