Drukuj
Chloramina T (sól sodowa) trihydrat ≥98% (by iodometry), GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Tosylchloramide sodium trihydrate, Chlorine bleaching solution, Chloramine T trihydrate, Chloramine T sodium salt trihydrate, Sodium chloro(tosyl)amide trihydrate, N-Chloro-4-toluenesulphonamide sodium salt
22685.265EA 347 PLN
22685.265 22685.360 22685.460
Chloramina T (sól sodowa) trihydrat ≥98% (by iodometry), GPR RECTAPUR®
Chloramina T (sól sodowa) trihydrat
Formuła: CH₃C₆H₄SO₂NClNa·3H₂O
MW: 281.69 g/mol
Temp. topnienia: 167…170 °C
Gęstość: 1.43 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 192 °C (zamknięty kubek)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149066
Numer CAS: 7080-50-4
Numer WE (dawny EINECS): 204-854-7
Jednostka: 3263
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 13,02085
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (iodometric) ≥ 98 %
Identification (IR) Passes test
pH (25°C; 5 %) 8.0 - 11.5
Alcohol-insoluble matter ≤ 1.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤ 100 ppm
Fe (Iron) ≤ 100 ppm
Residue insoluble in anhydrous ethanol. Max. 2 %