Drukuj
Chloramina T (sól sodowa) trihydrat, extra pure, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Tosylchloramide sodium trihydrate, Chlorine bleaching solution, Chloramine T trihydrate, Chloramine T sodium salt trihydrate, Sodium chloro(tosyl)amide trihydrate, N-Chloro-4-toluenesulphonamide sodium salt
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.02424.1000 1.02424.5000 1.02424.9050
1.02424.1000EA 1180 PLN
1.02424.1000 1.02424.5000 1.02424.9050
Chloramina T (sól sodowa) trihydrat, extra pure, Supelco®
Chloramina T (sól sodowa) trihydrat
Formuła: CH₃C₆H₄SO₂NClNa·3H₂O
MW: 281.69 g/mol
Temp. topnienia: 167…170 °C
Gęstość: 1.43 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 192 °C (zamknięty kubek)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00149066
Numer CAS: 7080-50-4
Numer WE (dawny EINECS): 204-854-7
Jednostka: 2928
ADR: 6.1 (8) II
Klasyfikacja Merck : 13,02085
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (iodometric) 98.0 - 103.0 %
Identity (IR-spectrum) passes test
Appearance of solution passes test
pH-value (5 %; water) 8.0 - 10.0
Matter insoluble in ethanol ≤ 2 %
ortho compounds passes test
Residual solvents (ICH Q3C) excluded by manufactoring process