Drukuj
Chloramina T (sól sodowa) trihydrat, white crystalline powder
Dostawca: MP Biomedicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Tosylchloramide sodium trihydrate, Chlorine bleaching solution, Chloramine T trihydrate, Chloramine T sodium salt trihydrate, Sodium chloro(tosyl)amide trihydrate, N-Chloro-4-toluenesulphonamide sodium salt
15011591 0215011583 0215011591
ICNA15011591EA 370 PLN
ICNA15011591 ICNA0215011583 ICNA0215011591
Chloramina T (sól sodowa) trihydrat, white crystalline powder
Chloramina T (sól sodowa) trihydrat
Soluble in water (100 mg/ml); practically insoluble in benzene, chloroform or ether.
  • Presentation : White Crystalline Powder
  • pH : 6 - 9(1% aq soln)
  • Detection Method : FTIR
  • Solubility :
Storage: protect from light, under nitrogen.
Formuła: CH₃C₆H₄SO₂NClNa·3H₂O
MW: 281.69 g/mol
Temp. topnienia: 167...170 °C (temp. rozkładu, lit.)
Gęstość: 540...680 kg/m³ (bulk density)
Temp. Zapłonu: 192 °C (zamknięty kubek)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00149066
Numer CAS: 7080-50-4
Numer WE (dawny EINECS): 204-854-7
Jednostka: 3263
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 13,02085
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Identity Test Passes
FTIR Conforms to Standard
pH (5% aq soln) 8 - 10