Drukuj
Chloramina T (sól sodowa) trihydrat, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
31224-100G 31224-1KG 31224-250G
SIAL31224-100GEA 126 PLN
SIAL31224-100G SIAL31224-1KG SIAL31224-250G
Chloramina T (sól sodowa) trihydrat, Sigma-Aldrich®
Chloramina T (sól sodowa) trihydrat
Formuła: CH₃C₆H₄SO₂NClNa·3H₂O
Temp. topnienia: 167…170 °C
Gęstość: 1,43 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149066
Numer CAS: 7080-50-4
Numer WE (dawny EINECS): 204-854-7
Jednostka: 3263
ADR: 8,III
Klasyfikacja Merck : 13,02085