Drukuj
Chloramina T (sól sodowa) trihydrat 97+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Tosylchloramide sodium trihydrate, Chlorine bleaching solution, Chloramine T trihydrate, Chloramine T sodium salt trihydrate, Sodium chloro(tosyl)amide trihydrate, N-Chloro-4-toluenesulphonamide sodium salt
227850010 227850250 227852500 227850050
ACRO227850010EA 615 PLN
ACRO227850010 ACRO227850250 ACRO227852500 ACRO227850050
Chloramina T (sól sodowa) trihydrat 97+%
Chloramina T (sól sodowa) trihydrat
Formuła: CH₃C₆H₄SO₂NClNa·3H₂O
MW: 281.69 g/mol
Temp. topnienia: 170…177 °C (temp. rozkładu)
Temp. Zapłonu: 192 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149066
Numer CAS: 7080-50-4
Numer WE (dawny EINECS): 204-854-7
Jednostka: 3263
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 13,02085
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodometric 97.0 to 103.0 %
Appearance of solution (5% in water) Clear solution
pH 9.0 to 11.0
Color of solution ≤25 APHA (5 % in water)