5-Phenyl-1-pentanol ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
L12070.03
L12070.06
L12070.03EA
218
PLN
L12070.03
L12070.06
5-Phenyl-1-pentanol ≥97%
5-Phenyl-1-pentanol
Purity: 97%
CAS No.: 10521-91-2
Molecular Formula: C6H5(CH2)5OH
Formula Weight: 164.25
Flash Point:
Formuła:
(C₆H₅)CH₂CH₂CH₂CH₂CH₂OH Temp. Wrzenia: 113…114 °C (1,5 mmHg) Gęstość: 0,975 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002979 Numer CAS: 10521-91-2 Numer WE (dawny EINECS): 234-064-8 |