Drukuj
α,α-Dimetoksytoluen, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Benzaldehyde dimethyl acetal
M-Clarity™ quality level = MQ200
226076-100G 226076-500G
SIAL226076-100GEA 218 PLN
SIAL226076-100G SIAL226076-500G
α,α-Dimetoksytoluen, Sigma-Aldrich®
α,α-Dimetoksytoluen
Formuła: C₉H₁₂O₂
Temp. Wrzenia: 198 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00008491
Numer CAS: 1125-88-8
Numer WE (dawny EINECS): 214-413-0