Drukuj
α,α-Dimetoksytoluen 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Benzaldehyde dimethyl acetal
209791000 209792500 209790010 209790025
ACRO209791000EA 216 PLN
ACRO209791000 ACRO209792500 ACRO209790010 ACRO209790025
α,α-Dimetoksytoluen 98%
α,α-Dimetoksytoluen
Formuła: C₉H₁₂O₂
Temp. Wrzenia: 87…89 °C (18 mmHg)
Gęstość: 1,01 g/cm³
Temp. Zapłonu: 69 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008491
Numer CAS: 1125-88-8
Numer WE (dawny EINECS): 214-413-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4910 to 1.4940 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %