1,1-Dimetoksy-2-fenyloetan ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
|
Synonim:
Phenylacetaldehyde dimethyl acetal
A18730.22
A18730.36
A18730.22EA
228
PLN
A18730.22
A18730.36
1,1-Dimetoksy-2-fenyloetan ≥98%
1,1-Dimetoksy-2-fenyloetan
Purity: 98%
CAS No.: 101-48-4
Molecular Formula: C10H14O2
Formula Weight: 166.22
Flash Point: 83°(181°F)
Refractive Index: 1.4940
Boiling Point: 220°
Beilstein Reference: 879360
MDL No.: MFCD00008487
Formuła:
C₆H₅CH₂CH(OCH₃)₂ MW: 166.22 g/mol Temp. Wrzenia: 220 °C Temp. topnienia: 62…64 °C Gęstość: 1.004 Temp. Zapłonu: 83 °C (181 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008487 Numer CAS: 101-48-4 Numer WE (dawny EINECS): 202-945-6 |