Drukuj
4-Iodo-m-toluidine 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
357800050 357800250 357801000
ACRO357800050EA 208 PLN
ACRO357800050 ACRO357800250 ACRO357801000
4-Iodo-m-toluidine 98%
4-Iodo-m-toluidine
Formuła: C₇H₈IN
MW: 233.05 g/mol
Temp. topnienia: 50…55 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD01569451
Numer CAS: 4949-69-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Beige to light brown to dark grey Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 50 to 55 °C
GC ≥97.5 %