4-Jodokumen ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B25476.06
B25476.14
B25476.06EA
484
PLN
B25476.06
B25476.14
4-Jodokumen ≥97%
4-Jodokumen
Purity: 97%
CAS No.: 17356-09-1
Molecular Formula: C9H11I
Formula Weight: 246.09
Refractive Index: 1.5780
Boiling Point: 236-238°
MDL No.: MFCD00013711
Formuła:
C₉H₁₁I Temp. Wrzenia: 236…238 °C Gęstość: 1,525 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00013711 Numer CAS: 17356-09-1 Numer WE (dawny EINECS): 241-384-1 |