2'-Fluoro-4'-hydroxyacetophenone ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1-(2-Fluoro-4-hydroxyphenyl)ethanone
A19884.06
A19884.14
A19884.06EA
771
PLN
A19884.06
A19884.14
2'-Fluoro-4'-hydroxyacetophenone ≥97%
2'-Fluoro-4'-hydroxyacetophenone
Purity: 97%
CAS No.: 98619-07-9
Molecular Formula: C8H7FO2
Formula Weight: 154.14
Melting Point: 121-123°
Beilstein Reference: 696642
Formuła:
C₈H₇FO₂ MW: 154.14 g/mol Temp. topnienia: 121…123 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00142713 Numer CAS: 98619-07-9 |