ω,ω-Difluoroacetofenon 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H25750.03
H25750.MD
H25750.06
H25750.03EA
965
PLN
H25750.03
H25750.MD
H25750.06
ω,ω-Difluoroacetofenon 95%
ω,ω-Difluoroacetofenon
Purity: 95%
CAS No.: 395-01-7
Molecular Formula: C8H6F2O
Formula Weight: 156.13
Refractive Index: 1.4955
Odour: Characteristic
Boiling Point: 53-54°/12mm
MDL No.: MFCD06246879
Formuła:
C₈H₆F₂O Temp. Wrzenia: 53…54 °C (12 mmHg) Temp. topnienia: 48…50 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD06246879 Numer CAS: 395-01-7 |