4-Nitro-o-toluic acid ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H31332.03
H31332.06
H31332.03EA
447
PLN
H31332.03
H31332.06
4-Nitro-o-toluic acid ≥97%
4-Nitro-o-toluic acid
Purity: 97%
CAS No.: 1975-51-5
Molecular Formula: C8H7NO4
Formula Weight: 181.15
Odour: Odourless
Melting Point: 152-155°
MDL No.: MFCD00210697
Formuła:
C₈H₇NO₄ MW: 181.15 g/mol Temp. topnienia: 152…155 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00210697 Numer CAS: 1975-51-5 Numer WE (dawny EINECS): 217-828-5 |