2',3',4'-Trihydroksyacetofenon ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1-(2,3,4-Trihydroxyphenyl)ethanone, Gallacetophenone
A14364.14
A14364.06
A14364.22
A14364.14EA
833
PLN
A14364.14
A14364.06
A14364.22
2',3',4'-Trihydroksyacetofenon ≥98%
2',3',4'-Trihydroksyacetofenon
Purity: 98%
CAS No.: 528-21-2
Molecular Formula: C8H8O4
Formula Weight: 168.15
Melting Point: 169-172°
Merck Reference: 14,4342
MDL No.: MFCD00002193
Formuła:
C₈H₈O₄ Temp. topnienia: 169…172 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002193 Numer CAS: 528-21-2 Numer WE (dawny EINECS): 208-430-2 Klasyfikacja Merck : 14,4342 |