Drukuj
4'-Hydroksy-3'-metoksyacetofenon, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 4-Hydroxy-3-methoxy-acetophenone, 1-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)ethanone, Acetovanillone, Apocynin
M-Clarity™ quality level = MQ300
W508454-100G W508454-10KG W508454-1KG W508454-SAMPLE
SIALW508454-100GEA 436 PLN
SIALW508454-100G SIALW508454-10KG SIALW508454-1KG SIALW508454-SAMPLE
4'-Hydroksy-3'-metoksyacetofenon, Sigma-Aldrich®
4'-Hydroksy-3'-metoksyacetofenon
Formuła: C₉H₁₀O₃
Temp. Wrzenia: 295 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 115 °C
Numer MDL: MFCD00008747
Numer CAS: 498-02-2
Numer WE (dawny EINECS): 207-854-5
Klasyfikacja Merck : 13,00746