Drukuj
4'-Hydroksy-3'-metoksyacetofenon, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 4-Hydroxy-3-methoxy-acetophenone, 1-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)ethanone, Acetovanillone, Apocynin
M-Clarity™ quality level = MQ100
A10809-25G A10809-100G
SIALA10809-25GEA 155 PLN
SIALA10809-25G SIALA10809-100G
4'-Hydroksy-3'-metoksyacetofenon, Sigma-Aldrich®
4'-Hydroksy-3'-metoksyacetofenon
Formuła: C₉H₁₀O₃
Temp. Wrzenia: 295 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 115 °C
Numer MDL: MFCD00008747
Numer CAS: 498-02-2
Numer WE (dawny EINECS): 207-854-5
Klasyfikacja Merck : 13,00746