4'-Hydroksy-3'-metoksyacetofenon ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4-Hydroxy-3-methoxy-acetophenone, 1-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)ethanone, Acetovanillone, Apocynin
A10439.18
A10439.30
A10439.36
A10439.18EA
397
PLN
A10439.18
A10439.30
A10439.36
4'-Hydroksy-3'-metoksyacetofenon ≥98%
4'-Hydroksy-3'-metoksyacetofenon
Purity: 98%
CAS No.: 498-02-2
Molecular Formula: C9H10O3
Formula Weight: 166.18
Melting Point: 112-116°
Boiling Point: 295-300°
Merck Reference: 14,741
MDL No.: MFCD00008747
Formuła:
C₉H₁₀O₃ Temp. Wrzenia: 295…300 °C Temp. topnienia: 112…116 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008747 Numer CAS: 498-02-2 Numer WE (dawny EINECS): 207-854-5 Klasyfikacja Merck : 14,741 |