Drukuj
2'-Hydroksy-5'-metoksyacetofenon, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
114995-25G 114995-5G
SIAL114995-25GEA 667 PLN
SIAL114995-25G SIAL114995-5G
2'-Hydroksy-5'-metoksyacetofenon, Sigma-Aldrich®
2'-Hydroksy-5'-metoksyacetofenon
Formuła: C₉H₁₀O₃
Temp. Wrzenia: 281 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 113 °C
Numer MDL: MFCD00008731
Numer CAS: 705-15-7
Numer WE (dawny EINECS): 211-882-3