2'-Hydroksy-5'-metoksyacetofenon ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A19216.06
A19216.14
A19216.06EA
484
PLN
A19216.06
A19216.14
2'-Hydroksy-5'-metoksyacetofenon ≥99%
2'-Hydroksy-5'-metoksyacetofenon
Purity: 99%
CAS No.: 705-15-7
Molecular Formula: C9H10O3
Formula Weight: 166.18
Flash Point:
Formuła:
C₉H₁₀O₃ Temp. Wrzenia: 281 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 48…50 °C Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008731 Numer CAS: 705-15-7 Numer WE (dawny EINECS): 211-882-3 |