Drukuj
2'-Hydroksy-5'-metoksyacetofenon 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
331240050 331240250
ACRO331240050EA 292 PLN
ACRO331240050 ACRO331240250
2'-Hydroksy-5'-metoksyacetofenon 99%
2'-Hydroksy-5'-metoksyacetofenon
Formuła: C₉H₁₀O₃
Temp. Wrzenia: 281 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 48…51 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Numer MDL: MFCD00008731
Numer CAS: 705-15-7
Numer WE (dawny EINECS): 211-882-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 51 °C
GC ≥98.5 %