Drukuj
2'-Hydroksy-4'-metoksyacetofenon, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
H35803-10G H35803-1G
SIALH35803-10GEA 321 PLN
SIALH35803-10G SIALH35803-1G
2'-Hydroksy-4'-metoksyacetofenon, Sigma-Aldrich®
2'-Hydroksy-4'-metoksyacetofenon
Formuła: C₉H₁₀O₃
Temp. Wrzenia: 154 °C (20 mmHg)
Temp. topnienia: 51 °C
Gęstość: 1,1604 g/cm³ (40 °C)
Numer MDL: MFCD00008730
Numer CAS: 552-41-0
Numer WE (dawny EINECS): 209-012-2