2'-Hydroksy-4'-metoksyacetofenon ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B22173.06
B22173.14
B22173.22
B22173.06EA
388
PLN
B22173.06
B22173.14
B22173.22
2'-Hydroksy-4'-metoksyacetofenon ≥99%
2'-Hydroksy-4'-metoksyacetofenon
Purity: 99%
CAS No.: 552-41-0
Molecular Formula: C9H10O3
Formula Weight: 166.18
Flash Point:
Formuła:
C₉H₁₀O₃ Temp. Wrzenia: 154 °C (20 mmHg) Temp. topnienia: 48…50 °C Gęstość: 1,1604 g/cm³ (40 °C) Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008730 Numer CAS: 552-41-0 Numer WE (dawny EINECS): 209-012-2 |