2-Chlorobenzyl isothiocyanate ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
1-Chloro-2-(isothiocyanatomethyl)benzene
L10546.03
L10546.06
L10546.03EA
190
PLN
L10546.03
L10546.06
2-Chlorobenzyl isothiocyanate ≥97%
2-Chlorobenzyl isothiocyanate
Purity: 97%
CAS No.: 18967-44-7
Molecular Formula: C8H6ClNS
Formula Weight: 183.66
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Refractive Index: 1.6140
Odour: Irritating
Boiling Point: 137-138°/6mm
Beilstein Reference: 2936688
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00041110
Formuła:
C₈H₆ClNS MW: 183.66 g/mol Temp. Wrzenia: 137…138 °C (6 mmHg) Gęstość: 1.149 |
Numer MDL:
MFCD00041110 Numer CAS: 18967-44-7 ADR: 8 III |