4'-Chloro-3'-fluoroacetophenone ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1-(4-Chloro-3-fluorophenyl)ethanone
H26373.03
H26373.06
H26373.14
H26373.03EA
553
PLN
H26373.03
H26373.06
H26373.14
4'-Chloro-3'-fluoroacetophenone ≥97%
4'-Chloro-3'-fluoroacetophenone
Purity: 97%
CAS No.: 151945-84-5
Molecular Formula: C8H6ClFO
Formula Weight: 172.59
MDL No.: MFCD04115858
Formuła:
C₈H₆ClFO Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD04115858 Numer CAS: 151945-84-5 Numer WE (dawny EINECS): None |