ω-Chloro-4-fluoroacetofenon ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2-Chloro-1-(4-fluorophenyl)ethan-1-one, α-Chloro-4-fluoroacetophenone, 2-Chloro-1-(4-fluorophenyl)ethanone, Chloromethyl p-fluorophenyl ketone, 4-Fluorophenacyl chloride, 2-Chloro-4'-fluoroacetophenone
B22188.14
B22188.22
B22188.36
B22188.14EA
209
PLN
B22188.14
B22188.22
B22188.36
ω-Chloro-4-fluoroacetofenon ≥99%
ω-Chloro-4-fluoroacetofenon
Purity: 99%
CAS No.: 456-04-2
Molecular Formula: C8H6ClFO
Formula Weight: 172.59
Flash Point:
Formuła:
C₈H₆ClFO MW: 172.59 g/mol Temp. Wrzenia: 247 °C Temp. topnienia: 46…50 °C Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011652 Numer CAS: 456-04-2 Numer WE (dawny EINECS): 207-256-4 Jednostka: 3261 ADR: 8 II |