2,6-Dibromo-p-toluidine ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
4-Amino-3,5-dibromotoluene, 2,6-Dibromo-4-methylaniline
A17184.14
A17184.22
A17184.14EA
409
PLN
A17184.14
A17184.22
2,6-Dibromo-p-toluidine ≥98%
2,6-Dibromo-p-toluidine
Purity: 98+%
CAS No.: 6968-24-7
Molecular Formula: C7H7Br2N
Formula Weight: 264.96
Melting Point: 72-76°
Beilstein Reference: 2085782
Formuła:
C₇H₇Br₂N MW: 264.95 g/mol Temp. Wrzenia: 296 Temp. topnienia: 72…76 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007641 Numer CAS: 6968-24-7 Numer WE (dawny EINECS): 230-182-9 |