3'-Bromo-4'-fluoroacetophenone ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B22091.14
B22091.06
B22091.14EA
1960
PLN
B22091.14
B22091.06
3'-Bromo-4'-fluoroacetophenone ≥98%
3'-Bromo-4'-fluoroacetophenone
Purity: 98+%
CAS No.: 1007-15-4
Molecular Formula: C8H6BrFO
Formula Weight: 217.04
Flash Point:
Formuła:
C₈H₆BrFO MW: 217.04 g/mol Temp. Wrzenia: 150 °C (12 mmHg) Temp. topnienia: 55…57 °C Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00042466 Numer CAS: 1007-15-4 Numer WE (dawny EINECS): 213-750-0 |