2'-Bromo-4'-fluoroacetophenone ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1-(2-Bromo-4-fluorophenyl)ethanone
L19320.03
L19320.06
L19320.03EA
484
PLN
L19320.03
L19320.06
2'-Bromo-4'-fluoroacetophenone ≥98%
2'-Bromo-4'-fluoroacetophenone
Purity: 98%
CAS No.: 1006-39-9
Molecular Formula: C8H6BrFO
Formula Weight: 217.04
Flash Point:
Formuła:
C₈H₆BrFO Temp. Wrzenia: 150 °C (12 mmHg) Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00077464 Numer CAS: 1006-39-9 |