ω-Bromo-4-nitroacetofenon 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A15374.09
A15374.18
A15374.09EA
306
PLN
A15374.09
A15374.18
ω-Bromo-4-nitroacetofenon 95%
ω-Bromo-4-nitroacetofenon
Purity: 95%
CAS No.: 99-81-0
Molecular Formula: C8H6BrNO3
Formula Weight: 244.05
Melting Point: 95-98°
Beilstein Reference: 393567
UN No.: 1759
MDL No.: MFCD00007356
Formuła:
C₈H₆BrNO₃ Temp. topnienia: 95…98 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007356 Numer CAS: 99-81-0 Numer WE (dawny EINECS): 202-789-9 ADR: 8,III |