Drukuj
ω-Bromo-3-nitroacetophenone 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3-Nitrophenacyl bromide, 2-Bromo-3'-nitroacetophenone, α-Bromo-3-nitroacetophenone, Bromomethyl m-nitrophenyl ketone
137470250 137470050
ACRO137470250EA 382 PLN
ACRO137470250 ACRO137470050
ω-Bromo-3-nitroacetophenone 97%
ω-Bromo-3-nitroacetophenone
Formuła: C₈H₆BrNO₃
Temp. topnienia: 90…94 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00024512
Numer CAS: 2227-64-7
Numer WE (dawny EINECS): 218-764-0
Jednostka: 3261
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow-green to beige to light orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 90 to 94 °C
GC ≥96.0 %