ω-Bromo-2-nitroacetophenone ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
α-Bromo-2-nitroacetophenone, 2-Bromo-2'-nitroacetophenone, Bromomethyl o-nitrophenyl ketone, 2-Nitrophenacyl bromide
H30275.03
H30275.06
H30275.03EA
299
PLN
H30275.03
H30275.06
ω-Bromo-2-nitroacetophenone ≥98%
ω-Bromo-2-nitroacetophenone
Purity: 98%
CAS No.: 6851-99-6
Molecular Formula: C8H6BrNO3
Formula Weight: 244.05
Odour: Pungent
Melting Point: 53-56°
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00010294
Formuła:
C₈H₆BrNO₃ MW: 244.04 g/mol Temp. topnienia: 53…56 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010294 Numer CAS: 6851-99-6 Jednostka: 3261 ADR: 8 II |