Drukuj
ω-Bromo-4-cyjanoacetofenon, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 4-(2-Bromoacetyl)benzonitrile, 4-(Bromoacetyl)benzonitrile, 4-(2-Bromoacetyl)benzenecarbonitrile, 2-Bromo-4'-cyanoacetophenone, Bromomethyl p-cyanophenyl ketone, 2-Bromo-4′-cyanoacetophenone, 4-Cyanophenacyl bromide, α-Bromo-4-cyanoacetophenone
M-Clarity™ quality level = MQ100
539392-25G 539392-5G
SIAL539392-25GEA 398 PLN
SIAL539392-25G SIAL539392-5G
ω-Bromo-4-cyjanoacetofenon, Sigma-Aldrich®
ω-Bromo-4-cyjanoacetofenon
Formuła: C₉H₆BrNO
Temp. Wrzenia: 314 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 92…94 °C
Numer MDL: MFCD00052931
Numer CAS: 20099-89-2
Jednostka: 2923
ADR: 8,II