Drukuj
Benzenosulfonamid do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21959.0100 8.21959.0500
8.21959.0100EA 162 PLN
8.21959.0100 8.21959.0500
Benzenosulfonamid do syntezy, Sigma-Aldrich®
Benzenosulfonamid
Formuła: C₆H₇NO₂S
Temp. topnienia: 149…152 °C
Numer MDL: MFCD00007930
Numer CAS: 98-10-2
Numer WE (dawny EINECS): 202-637-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 4.3 g/l (16 °C)
Melting Point 149 - 152 °C
Molar Mass 157.18 g/mol
Bulk Density 700 kg/m3
Flash Point 250 °C