Benzenosulfonamid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A10891.0B
A10891.30
A10891.0BEA
701
PLN
A10891.0B
A10891.30
Benzenosulfonamid ≥98%
Benzenosulfonamid
Purity: 98+%
CAS No.: 98-10-2
Molecular Formula: C6H7NO2S
Formula Weight: 157.19
Flash Point: 250°(482°F)
Odour: Odourless
Beilstein Reference: 1100566
MDL No.: MFCD00007930
Formuła:
C₆H₇NO₂S Temp. topnienia: 151…154 °C Temp. Zapłonu: 250 °C (482 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007930 Numer CAS: 98-10-2 Numer WE (dawny EINECS): 202-637-1 |