Drukuj
Fenyloselenol ≥90%
Dostawca: Thermo Scientific
Niebezpieczeństwo
A12876.03EA 531 PLN
A12876.03 A12876.14 A12876.06
Fenyloselenol ≥90%
Fenyloselenol
Formuła: C₆H₆Se
MW: 157,07 g/mol
Temp. Wrzenia: 71…72 °C (18 mmHg)
Gęstość: 1,479
Temp. Zapłonu: 70 °C (158 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000001
Numer CAS: 645-96-5
Numer WE (dawny EINECS): 211-457-2
Jednostka: 3440
ADR: 6.1,II