Chlorek fenyloselenylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A12751.06
A12751.14
A12751.06EA
647
PLN
A12751.06
A12751.14
Chlorek fenyloselenylu ≥98%
Chlorek fenyloselenylu
Purity: 98%
CAS No.: 5707-04-0
Molecular Formula: C6H5ClSe
Formula Weight: 191.52
Odour: Stench
Melting Point: 60-65°
Boiling Point: 120°/20mm
Beilstein Reference: 1237091
UN No.: 2928
MDL No.: MFCD00000478
Formuła:
(C₆H₅)SeCl Temp. Wrzenia: 120 °C (20 mmHg) Temp. topnienia: 60…65 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000478 Numer CAS: 5707-04-0 Numer WE (dawny EINECS): 227-196-2 Jednostka: 2928 ADR: 6.1,II |