Chlorek fenyloselenylu 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Phenylselenium chloride, Phenylselenenyl chloride, Chloroselenobenzene, Phenylselenyl chloride
179510100
179510250
179510500
179510010
ACRO179510100EA
755
PLN
ACRO179510100
ACRO179510250
ACRO179510500
ACRO179510010
Chlorek fenyloselenylu 98%
Chlorek fenyloselenylu
Formuła:
(C₆H₅)SeCl Temp. Wrzenia: 120 °C (20 mmHg) Temp. topnienia: 61…65 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000478 Numer CAS: 5707-04-0 Numer WE (dawny EINECS): 227-196-2 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,II |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Orange to dark red Crystalline powder or crystals and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 59 to 64 °C (Dec) |
Titration Argentometric | ≥97.5 % |
Crosslinking | 25 % DVB |