Drukuj
Benzeneselenenyl bromide, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Phenylselenyl bromide, Phenyl hypobromoselenoite, Bromoselenobenzene, Phenylselenenyl bromide
M-Clarity™ quality level = MQ100
243965-25G 243965-5G
SIAL243965-25GEA 1380 PLN
SIAL243965-25G SIAL243965-5G
Benzeneselenenyl bromide, Sigma-Aldrich®
Benzeneselenenyl bromide
Formuła: (C₆H₅)SeBr
Temp. Wrzenia: 229 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 57…60 °C
Gęstość: 1,898 g/cm³ (65.5 °C)
Numer MDL: MFCD00000047
Numer CAS: 34837-55-3
Numer WE (dawny EINECS): 252-238-1
Jednostka: 2928
ADR: 6.1,II