Benzeneselenenyl bromide ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A11906.03
A11906.06
A11906.14
A11906.03EA
185
PLN
A11906.03
A11906.06
A11906.14
Benzeneselenenyl bromide ≥98%
Benzeneselenenyl bromide
Purity: 98%
CAS No.: 34837-55-3
Molecular Formula: C6H5BrSe
Formula Weight: 235.98
Melting Point: 56-62°
Boiling Point: 107-108°/15mm
UN No.: 2928
MDL No.: MFCD00000047
Formuła:
(C₆H₅)SeBr Temp. Wrzenia: 107…108 °C (15 mmHg) Temp. topnienia: 56…62 °C Gęstość: 1,898 g/cm³ (65.5 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000047 Numer CAS: 34837-55-3 Numer WE (dawny EINECS): 252-238-1 Jednostka: 2928 ADR: 6.1,II |