Drukuj
Benzeneselenenyl bromide 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
223060050 223060250
ACRO223060050EA 414 PLN
ACRO223060050 ACRO223060250
Benzeneselenenyl bromide 98%
Benzeneselenenyl bromide
Formuła: (C₆H₅)SeBr
Temp. Wrzenia: 107…108 °C (15 mmHg)
Temp. topnienia: 60…62 °C
Gęstość: 1,898 g/cm³ (65.5 °C)
Numer MDL: MFCD00000047
Numer CAS: 34837-55-3
Numer WE (dawny EINECS): 252-238-1
Jednostka: 2928
ADR: 6.1,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Dark brown to black Crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 %