Drukuj
Fenol, crystals, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Hydroksybenzen
MQ200
242322-1.5KG 242322-25G 242322-500G
SIAL242322-1.5KGEA 1080 PLN
SIAL242322-1.5KG SIAL242322-25G SIAL242322-500G
Fenol, crystals, Sigma-Aldrich®
Fenol
Formuła: C₆H₅OH
MW: 94.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 181.7
Temp. topnienia: 40.8
Gęstość: 1.06 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 81 °C (zamknięty kubek)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002143
Numer CAS: 108-95-2
Numer WE (dawny EINECS): 203-632-7
Jednostka: 1671
ADR: 6.1 II
Klasyfikacja Merck : 12,07390