Drukuj
Fenol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
P5566-100G P5566-25G P5566-500G
SIALP5566-100GEA 361 PLN
SIALP5566-100G SIALP5566-25G SIALP5566-500G
Fenol, Sigma-Aldrich®
Fenol
Formuła: C₆H₅OH
Temp. Wrzenia: 181,7 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,0722 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 81 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002143
Numer CAS: 108-95-2
Numer WE (dawny EINECS): 203-632-7
Jednostka: 1671
ADR: 6.1,II
REACH: 01-2119471329-32
Klasyfikacja Merck : 12,07390