Drukuj
Fenol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Hydroksybenzen
MQ100
328111-100G 328111-500G
SIAL328111-100GEA 303 PLN
SIAL328111-100G SIAL328111-500G
Fenol, Sigma-Aldrich®
Fenol
Formuła: C₆H₅OH
MW: 94.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 181.7
Temp. topnienia: 40.8
Gęstość: 1.0722 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 81
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002143
Numer CAS: 108-95-2
Numer WE (dawny EINECS): 203-632-7
Jednostka: 1671
ADR: 6.1 II
REACH: 01-2119471329-32
Klasyfikacja Merck : 12,07390