Drukuj
5-Methoxy-2-nitrophenol 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
335440010 335440050
ACRO335440010EA 609 PLN
ACRO335440010 ACRO335440050
5-Methoxy-2-nitrophenol 98%
5-Methoxy-2-nitrophenol
Formuła: C₇H₇NO₄
MW: 169.14 g/mol
Temp. topnienia: 90…94 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00100932
Numer CAS: 704-14-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 90 to 94 °C
GC ≥97.5 %