Drukuj
2-Methoxy-4-nitrophenol 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
310370050 310370250
ACRO310370050EA 277 PLN
ACRO310370050 ACRO310370250
2-Methoxy-4-nitrophenol 97%
2-Methoxy-4-nitrophenol
Formuła: C₇H₇NO₄
MW: 169.14 g/mol
Temp. topnienia: 99…104 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012143
Numer CAS: 3251-56-7
Numer WE (dawny EINECS): 221-839-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 99 to 104 °C
GC ≥96.0 %